Learn More
Alfa Aesar™ Ethyl1-Boc-Piperazin-3-Carboxylat, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H63146.03
Additional Details : CAS : 183742-29-2 Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15439678
  • 211.13 CHF / 1 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 26-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
183742-29-2
258.318
IQKOVLZJPVVLOZ-UHFFFAOYSA-N
11402671
CCOC(=O)C1CN(CCN1)C(=O)OC(C)(C)C
C12H22N2O4
MFCD13172266
1-tert-butyl 3-ethyl piperazine-1,3-dicarboxylate, 1-boc-3-piperazinecarboxylic acid ethyl ester, 1-n-boc-3-piperazinecarboxylic acid ethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-3-ethoxycarbonylpiperazine, 1-tert-butyl3-ethylpiperazine-1,3-dicarboxylate, 1-tert-butyl-3-ethylpiperazine-1,3-dicarboxylate, ethyl 4-tert-butoxycarbonyl-2-piperazinecarboxylate, 1-1,1-dimethylethyl 3-ethyl 1,3-piperazinedicarboxylate, 1-tert-butoxycarbonylpiperazine-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-1,1-dimethylethoxycarbonyl-2-piperazinecarboxylate
1-O-tert-Butyl-3-O-ethyl-piperazin-1,3-dicarboxylat
Spezifikation
Ethyl 1-Boc-piperazine-3-carboxylate
183742-29-2
MFCD13172266
IQKOVLZJPVVLOZ-UHFFFAOYSA-N
1-O-tert-Butyl-3-O-ethyl-piperazin-1,3-dicarboxylat
11402671
Fest
1g
C12H22N2O4
1-tert-butyl 3-ethyl piperazine-1,3-dicarboxylate, 1-boc-3-piperazinecarboxylic acid ethyl ester, 1-n-boc-3-piperazinecarboxylic acid ethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-3-ethoxycarbonylpiperazine, 1-tert-butyl3-ethylpiperazine-1,3-dicarboxylate, 1-tert-butyl-3-ethylpiperazine-1,3-dicarboxylate, ethyl 4-tert-butoxycarbonyl-2-piperazinecarboxylate, 1-1,1-dimethylethyl 3-ethyl 1,3-piperazinedicarboxylate, 1-tert-butoxycarbonylpiperazine-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-1,1-dimethylethoxycarbonyl-2-piperazinecarboxylate
CCOC(=O)C1CN(CCN1)C(=O)OC(C)(C)C
258.318
258.31
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation