Learn More
Ethyl-1-Boc-3-oxopiperidin-4-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15441149
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15441149 5 g 5 Gramm
15418706 250 mg 250 Milligramm
15431149 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15441149 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64102.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 71233-25-5 | Molecular Formula: C13H21NO5 | Molecular Weight: 271.313 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71233-25-5
Summenformel C13H21NO5
Molekulargewicht (g/mol) 271.313
MDL-Nummer MFCD09878815
InChI-Schlüssel WCTXJAXKORIYNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tert-butyl 4-ethyl 3-oxopiperidine-1,4-dicarboxylate, ethyl 1-n-boc-3-oxopiperidine-4-carboxylate, ethyl n-boc-3-oxopiperidine-4-carboxylate, 3-oxo-piperidine-1,4-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester 4-ethyl ester, ethyl 1-n-boc-3-oxo-piperidine-4-carboxylate, ethyl 1-boc-3-oxopiperidine-4-carboxylate, ethyl n-tert-butoxycarbonyl-3-oxo-piperidine-4-carboxylate, 1-tert-butyl 4-ethyl 3-oxo-1,4-piperidinedicarboxylate, 1,4-piperidinedicarboxylic acid, 3-oxo-, 1-1,1-dimethylethyl 4-ethyl ester, ksc915i7p
PubChem CID 15852989
IUPAC-Name 1-O-Tert-Butyl 4-O-Ethyl 3-Oxopiperidin-1,4-Dicarboxylat
SMILES CCOC(=O)C1CCN(CC1=O)C(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 1-Boc-3-oxopiperidine-4-carboxylate
Menge 5 g
Beilstein 421506
Formelmasse 271.31
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit