Learn More
Ethyl-1-benzofuran-3-ylacetat, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10557094
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10557094 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10557094 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC40823DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 1-benzofuran-3-ylacetate
CAS 82156-58-9
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C12H12O3
MDL-Nummer MFCD08060514
Menge 1 g
Synonym ethyl 2-benzofuran-3-yl acetate, ethyl 1-benzofuran-3-ylacetate, ethyl 2-1-benzofuran-3-yl acetate, ethyl benzo b furan-3-acetate, ethyl2-benzofuran-3-yl acetate, ethyl-1-benzofuran-3-yl acetate, ethyl 2-benzo b furan-3-ylacetate, 3-benzofuranaceticacid, ethyl ester, 3-benzofuranacetic acid, ethyl ester, benzofuran-3-acetic acid ethyl ester
InChI-Schlüssel LSGDCGDXQLDKGO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)CC1=COC2=CC=CC=C12
IUPAC-Name Ethyl 2-(1-Benzofuran-3-yl)Acetat
Molekulargewicht (g/mol) 204.23
PubChem CID 7537531
Formelmasse 204.22
Reinheit (%) 97%