Learn More
Ethyl-1-Aminocyclopropancarbonsäurehydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10407028 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10407028 5 g Glasflasche 5 Gramm
10793922 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10407028 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 432510050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 42303-42-4 | C6H11NO2·ClH | 165.62 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 42303-42-4
Summenformel C6H11NO2·ClH
Molekulargewicht (g/mol) 165.62
MDL-Nummer MFCD00190747
InChI-Schlüssel XFNUTZWASODOQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride, 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride, h-acpc-oet.hcl, ethyl 1-aminocyclopropane-1-carboxylate hydrochloride, 1-amino-cyclopropyl-1-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride, h-acpc-oet hcl, 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid ethyl ester, acpc-oet-hcl, h-acpc-oet?cl, pubchem14733
PubChem CID 386203
IUPAC-Name Ethyl-Piperidon1-1-Carboxylat-Hydrochlorid
SMILES CCOC(=O)C1(CC1)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride
Schmelzpunkt 113.0°C to 114.0°C
Farbe Weiß
Elementanalytik 42.41 to 45.48% C, 8.24 to 8.66% N
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 165.62
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.