Learn More
Ethyl-1-(6-methylpyrazin-2-yl)-piperidin-3-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11376835
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11376835 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
10634015 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11376835 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC59023DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 926921-61-1
Summenformel C13H19N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 249.31
MDL-Nummer MFCD09817500
InChI-Schlüssel MTWGDARCNWTWJN-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethyl 1-6-methylpyrazin-2-yl piperidine-3-carboxylate
PubChem CID 24229600
IUPAC-Name Ethyl 1-(6-Methylpyrazin-2-yl)-Piperidin-3-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1CCCN(C1)C1=NC(C)=CN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperidine-3-carboxylate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 249.31
Reinheit (%) 97%