Learn More
Ethoxycarbonylisothiocyanat, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394354
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11394354 25 g 25 Gramm
11384354 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11394354 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L00911.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 16182-04-0 | C4H5NO2S | 131.149 g/mol
Ethoxycarbonyl isothiocyanate, is used as a building block in the synthesis of various heterocycles. It is also used for the synthesis of 1,2,4-oxadiazolidine-3,5-dione. It is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethoxycarbonyl-isothiocyanat wird als Baustein bei der Synthese verschiedener Heterocyclen verwendet. Wird auch bei der Synthese von 1,2,4-Oxadiazolidin-3,5-dion eingesetzt. Wichtiger Ausgangsstoff bzw. ein Zwischenprodukt für die organische Synthese und die Pharmazie, Agrochemie und Farbenindustrie.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Ether.
Hinweise
Feuchte- und wärmeempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16182-04-0
Summenformel C4H5NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 131.149
MDL-Nummer MFCD00004814
InChI-Schlüssel BDTDECDAHYOJRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethoxycarbonyl isothiocyanate, ethyl isothiocyanatoformate, carbethoxy isothiocyanate, ethoxycarbonylisothiocyanate, ethyl n-carbothioylcarbamate, ethyl n-sulfanylidenemethylidene carbamate, ethyl isothiocyanatidocarbonate, carbon isothiocyanatidic acid, ethyl ester, o-ethyl carbonisothiocyanatidate
PubChem CID 85320
IUPAC-Name Ethyl-N-(sulfanylidenmethyliden)carbamat
SMILES CCOC(=O)N=C=S
Specifikationer
Chemischer Name oder Material Ethoxycarbonyl isothiocyanate
Dichte 1.11
Siedepunkt 44°C to 46°C (10 mmHg)
Flammpunkt 50°C (122°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.503
Menge 25 g
UN-Nummer UN2924
Beilstein 606091
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform and ether.
Formelmasse 131.15
Reinheit (%) 97%
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.