Learn More
Ethoxycarbonylisothiocyanat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10757358 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10757358 25 g Glasflasche 25 Gramm
10208097 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10757358 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 187850250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 16182-04-0 | C4H5NO2S | 131.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16182-04-0
Summenformel C4H5NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 131.15
MDL-Nummer MFCD00004814
InChI-Schlüssel BDTDECDAHYOJRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethoxycarbonyl isothiocyanate, ethyl isothiocyanatoformate, carbethoxy isothiocyanate, ethoxycarbonylisothiocyanate, ethyl n-carbothioylcarbamate, ethyl n-sulfanylidenemethylidene carbamate, ethyl isothiocyanatidocarbonate, carbon isothiocyanatidic acid, ethyl ester, o-ethyl carbonisothiocyanatidate
PubChem CID 85320
IUPAC-Name Ethyl-N-(sulfanylidenmethyliden)carbamat
SMILES CCOC(=O)N=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethoxycarbonyl isothiocyanate
Dichte 1.1600g/mL
Siedepunkt 56.0°C (18.0 mmHg)
Flammpunkt 50°C
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel SCNCOOCH2CH3
Menge 25 g
Beilstein 03, III, 279
Fieser 04,223; 06,250; 07,146
Relative Dichte 1.16
Formelmasse 131.15
Reinheit (%) 95%