Learn More
Ethoxycarbonylisocyanat, 90 %, techn., ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 314310050
Additional Details : CAS : 19617-43-7 Gewicht : 0.05500kg Transport : UN number : 3080 Chem class : 6.1 Pack group : II
Menge 5g
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10412845
  • 438.00 CHF / 5 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 3
Chemische Identifikatoren
19617-43-7
115.09
ethoxycarbonyl isocyanate, ethyl isocyanatoformate, ethyl carbonisocyanatidate, ethyl n-carbonylcarbamate, ethoxycarbonylisocyanate, carbonisocyanatidic acid, ethyl ester, ethyl isocyanatooate, ethylisocyanatoformate, acmc-20al2o, carbonisocyanatidicacid,ethylester
Ethyl N-(Oxomethyliden)carbamat
C4H5NO3
VMVZGGPZNHFGKS-UHFFFAOYSA-N
300166
CCOC(=O)N=C=O
Spezifikation
Ethoxycarbonyl isocyanate
35°C
Glasflasche
1.11
Farblos
19617-43-7
C4H5NO3
ethoxycarbonyl isocyanate, ethyl isocyanatoformate, ethyl carbonisocyanatidate, ethyl n-carbonylcarbamate, ethoxycarbonylisocyanate, carbonisocyanatidic acid, ethyl ester, ethyl isocyanatooate, ethylisocyanatoformate, acmc-20al2o, carbonisocyanatidicacid,ethylester
CCOC(=O)N=C=O
115.09
115.09
90%
1.1100g/mL
Authentic
1.4060 to 1.4090
25.0°C (10.0 mmHg)
5g
88% min. (GC)
C2H5O2CNCO
VMVZGGPZNHFGKS-UHFFFAOYSA-N
Ethyl N-(Oxomethyliden)carbamat
300166
Flüssig
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation