Learn More
Ethoxyaminhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30382006
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30382006 100 mg -
30379736 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30382006 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE676320100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3332-29-4
Summenformel C2H7NO . HCl
Molekulargewicht (g/mol) 97.54
Synonym Ethoxylamine Hydrochloride, N-Ethoxyamine Hydrochloride, O-Ethylhydroxylamine Hydrochloride, (Aminooxy)ethane Hydrochloride, Ethoxamine Hydrochloride, Ethoxyammonium Chloride
IUPAC-Name O-Benzylhydroxylamin;Hydrochlorid
SMILES Cl.CCON
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethoxyamine Hydrochloride
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C2H7NO.ClH/c1-2-4-3;/h2-3H2,1H3;1H
Formelmasse 97.0294