Learn More
Ethopropazinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30382848
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30382848 250 mg
30373104 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30382848 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE677660250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1094-08-2
Summenformel C19 H24 N2 S . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 348.93
Synonym 10H-Phenothiazine-10-ethanamine, N,N-diethyl-α-methyl-, hydrochloride (1:1), 10H-Phenothiazine-10-ethanamine, N,N-diethyl-α-methyl-, monohydrochloride (9CI), Phenothiazine, 10-[2-(diethylamino)propyl]-, hydrochloride (7CI), Phenothiazine, 10-[2-(diethylamino)propyl]-, monohydrochloride (8CI), Dibutil, Ethopropazine hydrochloride, Isothazine hydrochloride, Lysivane, Lysivane hydrochloride, NSC 169467, NSC 64074, Pardisol, Parfezin, Parphezein, Parphezin, Parsidol, Parsidol hydrochloride, Parsidol monohydrochloride, Parsitan, Parsotil, Profenamine hydrochloride, Profenamine monohydrochloride, Rodipal
IUPAC-Name N,N-diethyl-1-phenothiazin-10-ylpropan-2-amin; Hydrochlorid
SMILES Cl.CCN(CC)C(C)CN1c2ccccc2Sc3ccccc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Profenamine Hydrochloride
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H24N2S.ClH/c1-4-20(5-2)15(3)14-21-16-10-6-8-12-18(16)22-19-13-9-7-11-17(19)21;/h6-13,15H,4-5,14H2,1-3H3;1H
Formelmasse 348.1427