Learn More
Ansell ETHIPARAT Ethylene Vinyl Acetate (EVA) Gloves, Sterile Single-Packed
Artikelnummer. 17829662 Alle ansehen Ansell Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
Small
Mittel
Groß
Packungsgröße:
100 Paare
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
17829662 Groß 100 Paare
17839662 Mittel 100 Paare
17849662 Small 100 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 17829662 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. M3365
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Die vinyl- und latexfreie Wahl, ideal für viele Anwendungen.
  • This sterile, synthetic glove is made from copolymer materials (ethylene vinyl acetate film) and is is a safe and effective alternative to natural rubber latex.
  • It is ideal for frequent use in sterile exmaination (non-surgical) procedures and can also be used as a glove liner for increased protection.
  • Packaged as a single sterile glove per pouch
  • Packaged on backing paper for easy donning
  • Cost effective synthetic alternative for sterile applications
  • Protects from latex Type I allergy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 455 Part 1, EN 455 Part 3, ISO 10993-10:2002, ISO 13485
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 455 Part 1, EN 455 Part 3, ISO 10993-10:2002, ISO 13485
Chemotherapeutic Rated No
Accelerator Free Nein
Anwendungen Healthcare
AQL 1.5
Farbe Clear
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Keine Textur
Finger Thickness (English) 1.2 mil
Finger Thickness (Metric) 0.03 mm
Latex Free Ja
Material EVA
Palm Thickness (English) 1.2 mil
Palm Thickness (Metric) 0.03 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Untersuchungshandschuhe
Größe Groß
Dicke (angloamerikanisch) 1.2 mil
Dicke (metrisch) 0.03 mm
FDA 510 (k) No
Modell ETHIPARAT Sterile Singles
Länge (angloamerikanisch) 10.9 in.
Länge (metrisch) 278 mm