Learn More
Ansell ETHIPARAT Ethylene Vinyl Acetate (EVA) Gloves, Non-Sterile
Artikelnummer. 17889662 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
Small
Mittel
Groß
Packungsgröße:
100 Paare
Artikelnummer. 17889662
Marke: Ansell M2078
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Puderfreier Untersuchungshandschuh aus Synthetikmaterial, ideal für häufige Handschuhwechsel.
  • Dieser unsterile Synthetikhandschuh aus Copolymeren (Ethylen-Vinylacetat-Film) ist eine sichere und wirksame Alternative zu Naturgummilatex
  • Einfaches Anziehen durch Verpackung mit Abdeckpapier
  • Kostengünstige Synthetikalternative
  • Schutz vor einer Typ-I-Latexallergie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 455 Part 1, EN 455 Part 3, EN 455 Part 1, EN 455 Part 3, ISO 10993-10:2002, ISO 13485
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 455 Part 1, EN 455 Part 3, EN 455 Part 1, EN 455 Part 3, ISO 10993-10:2002, ISO 13485
Chemotherapeutic Rated No
Accelerator Free Nein
Anwendungen Healthcare
AQL 1.5
Farbe Clear
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Keine Textur
Finger Thickness (English) 1.2 mil
Finger Thickness (Metric) 0.03 mm
Latex Free Ja
Material EVA
Palm Thickness (English) 1.2 mil
Palm Thickness (Metric) 0.03 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Untersuchungshandschuhe
Größe Groß
Dicke (angloamerikanisch) 1.2 mil
Dicke (metrisch) 0.03 mm
FDA 510 (k) No
Modell ETHIPARAT Non-Sterile
Länge (angloamerikanisch) 10.9 in.
Länge (metrisch) 278 mm