Learn More
Ethidium Bromid, TRC
Artikelnummer. 30380688
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30380688 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30380688 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE8907005G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethidium Bromide
CAS 1239-45-8
Summenformel C21H20BrN3
Menge 5 g
Synonym 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium Bromide, 2,7-Diamino-10-ethyl-9-phenylphenanthridinium Bromide, 2,7-Diamino-9-phenyl-10-ethylphenanthridinium Bromide, 2,7-Diamino-9-phenylphenanthridine Ethobromide, Dromilac, Homidium Bromide
InChI-Formel InChI=1S/C21H19N3.BrH/c1-2-24-20-13-16(23)9-11-18(20)17-10-8-15(22)12-19(17)21(24)14-6-4-3-5-7-14;/h3-13,23H,2,22H2,1H3;1H
SMILES [Br-].CC[n+]1c(c2ccccc2)c3cc(N)ccc3c4ccc(N)cc14
IUPAC-Name 5-Ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium-3,8-diamin;bromid
Molekulargewicht (g/mol) 394.31
Formelmasse 393.0841