Learn More
MP Biomedicals™ Ethidiumbromidlösung (10 mg/ml)
Artikelnummer. p-7139390 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 ml
6 x 10 ml
Packungsgröße:
10 Milliliter
60 Milliliter
Artikelnummer. 11417060
Marke: MP Biomedicals™ 11ETBC1001
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Ethidiumbromid-Lösung (10 mg/ml), molekularbiologische Qualität
  • Konzentration: 0.95 bis 1.05 %
  • Reinheit (auf trockener Basis): > 98.0 %
  • RNase-, DNase-, Proteasefrei
  • Fluoreszierendes DNA- und RNA-Interkalierungsmittel.
  • Wird als Farbstoff für DNA- und RNA-Elektrophorese verwendet.
  • Lagerung: Bei +4 °C vor Licht geschützt lagern.
  • Eine gebrauchsfertige 10 mg/ml-EtBr-Lösung in speziell gefiltertem, deionisiertem Wasser.
  • Ethidiumbromid wurde in einer Reihe fluormetrischer Assays für Nukleinsäuren verwendet.
  • Es hat sich gezeigt, dass es sich an einzelsträngige (wenn auch nicht so stark) und dreisträngige DNA bindet
  • Ethidiumbromid (EtBr) eignet sich für alle Anwendungen, bei denen eine Nukleinsäurefärbung erforderlich ist, einschließlich CsCl-Plasmid-DNA-Isolierung, und ist die am häufigsten verwendete Nukleinsäurefärbung für die PAGE- oder Agarose-Gelelektrophorese.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 1239-45-8
Nachweis 15 bis 30 min mit 0.5 mg/ml Lösung
Farbe Dunkelrot/Violett
Konzentration (10 mg/ml)
Produkttyp Fluoreszierende DNA/RNA-Färbung
Form Flüssig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nukleinsäure-Elektrophorese; Blotting & Detection; und Nukleinsäurengel-Elektrophorese und Blotting
Molekulargewicht 394,3
Menge 10 ml
Lagerungsbedingungen Lagerung bei +4 °C lagern, vor Licht schützen.
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethidium bromide