Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ethidiumbromid-Entfärbebeutel mit Aktivierungslösung
Artikelnummer. 15420277
Change view
Click to view available options
Menge:
Je 25
Packungsgröße:
30 Millimeter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15420277 Je 25 30 Millimeter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15420277 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J62931.8U
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Zur Entfernung von Ethidiumbromid aus Nukleotidlösungen und -gelen
  • Die maximale Kapazität beträgt 5 mg Ethidiumbromid
  • Entfernt auch Coomassie-Färbungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethidium bromide de-staining bags
Namenshinweis with activation soln.
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water.
Menge Je 25
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethidium bromide de-staining bag activation solution
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol, Sodiumlauryl sulphate