Learn More
Ethidium Bromid, > 98 %, Molekularbiologisches Reagenz MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11476431 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11476431 1 g
11486431 5 g
11496431 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11476431 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219399301
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 1239-45-8
Summenformel C21H20BrN3
Molekulargewicht (g/mol) 394.32
MDL-Nummer MFCD00011724
InChI-Schlüssel ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethidium bromide, homidium bromide, dromilac, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, ethydium bromide, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, etbr, 2,7-diamino-10-ethyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 2,7-diamino-9-phenyl-10-ethylphenanthridinium bromide, unii-059nuo2z1l
PubChem CID 14710
ChEBI CHEBI:4883
IUPAC-Name 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-iumbromid
SMILES [Br-].CC[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethidium bromide
Farbe Braunrot
Prozentgehaltsbereich ≥98%
Menge 1 g
Formelmasse 394.3
Güte Reagenz für die Molekularbiologie
Physikalische Form Pulver