Learn More
Ethephon-Hydroxy 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethephon-hydroxy |
| CAS | 22987-21-9 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Ethephon-hydroxy |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C2 H7 O4 P |
| Konzentration | 100 μg/mL |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Ethephon-hydroxy |
| InChI-Formel | InChI=1S/C2H7O4P/c3-1-2-7(4,5)6/h3H,1-2H2,(H2,4,5,6) |
| SMILES | OCCP(=O)(O)O |
| Mehr anzeigen |