Learn More
ETHE1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
256.00 CHF - 700.00 CHF
Spezifikation
Antigen ETHE1
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30231619
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-35101-20ul
20 μL
256.00 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30229458
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-35101-100ul
100 μL
700.00 CHF
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
ETHE1 Polyclonal antibody specifically detects ETHE1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Spezifikation
Spezifikation
ETHE1
ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
metabolism
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
23474
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
D83198, EC 3.1.2.6, ethylmalonic encephalopathy 1, Ethylmalonic encephalopathy protein 1, Hepatoma subtracted clone one protein, HSCOEC 3.-, protein ETHE1, mitochondrial, YF13H12
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 8-245 of human ETHE1 (NP_055112.2).,, Sequence:, VARRQLSQRGGSGAPILLRQMFEPVSCTFTYLLGDRESREAVLIDPVLETAPRDAQLIKELGLRLLYAVNTHCHADHITGSGLLRSLLPGCQSVISRLSGAQADLHIEDGDSIRFGRFALETRASPGHTPGCVTFVLNDHSMAFTGDALLIRGCGRTDFQQGCAKTLYHSVHEKIFTLPGDCLIYPAHDYHGFTVSTVEEERTLNPRLTLSCEEFVKIMGNLNLPKPQQIDFAVPANM
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.