Learn More
Ethaverine, TRC
Artikelnummer. 17962455
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17962455 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17962455 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE67670010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 486-47-5
Summenformel C24 H29 N O4
Molekulargewicht (g/mol) 395.49
Synonym 1-(3,4-Diethoxybenzyl)-6,7-diethoxyisoquinoline, Perparine, 1-(3,4-Diethoxybenzyl)-6,7-diethoxyisoquinoline, 6,7-Diethoxy-1-(3,4-diethoxybenzyl)isoquinoline, Barbonin, Barbonine, Dyscural, Ethylpapaverine, Ethylpapaverine
IUPAC-Name 1-[(3,4-Diethoxyphenyl)Methyl]-6,7-Diethoxyisoquinolin
SMILES CCOc1ccc(Cc2nccc3cc(OCC)c(OCC)cc23)cc1OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethaverine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C24H29NO4/c1-5-26-21-10-9-17(14-22(21)27-6-2)13-20-19-16-24(29-8-4)23(28-7-3)15-18(19)11-12-25-20/h9-12,14-16H,5-8,13H2,1-4H3
Formelmasse 395.2097
Reinheit (%) >95%