Learn More
Ethanolamin, TRC
Artikelnummer. 30374335
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30374335 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30374335 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE676500100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethanolamine
CAS 141-43-5
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C2 H7 N O
Menge 100 g
Synonym 2-Aminoethanol, 1-Amino-2-hydroxyethane, 2-Amino-1-ethanol, 2-Aminoethyl alcohol, 2-Ethanolamine, 2-Hydroxyethanamine, 2-Hydroxyethylamine, Aminoethanol, Colamine, ETA, Envision Conditioner PDD 9020, Ethanolamine, Ethylolamine, Glycinol, Kolamin, MEA, MEA (alcohol), MEA 90, MEA-LCI, Mealan, Monoethanolamine, Olamine, R 100, R 100 (amine), Seramine, β-Aminoethanol, β-Aminoethyl alcohol, β-Ethanolamine, β-Hydroxyethylamine
InChI-Formel InChI=1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
SMILES NCCO
IUPAC-Name 2-Aminoethanol
Molekulargewicht (g/mol) 61.08
Formelmasse 61.0528
Reinheit (%) >95