Learn More
Ethanol (unversteuert), Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, Ph. Eur., 96 % (v/v), nur für Lizenzinhaber, Honeywell Riedel-de Haën™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15632490
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 L
5 l
30 kg
4 x 2.5 L
4 x 5 l
Verpackung:
Edelstahlkanne
Kunststoffflasche
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
30 Kilogramm
4 Stück
5 Liter
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15632490 2.5 L Kunststoffflasche 2.50 Liter
15672490 5 l Poly-Flasche 5 Liter
15652490 4 x 2.5 L Kunststoffflasche 4 Stück
15662490 4 x 5 l Poly-Flasche 4 Stück
15642490 30 kg Edelstahlkanne 30 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Artikelnummer. 15632490 Lieferant Honeywell-Riedel-de Haen Lieferanten-Nr. 241062.5L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Chemische Identifikatoren
CAS 64-17-5
Summenformel C2H6O
Molekulargewicht (g/mol) 46.069
InChI-Schlüssel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC-Name Ethanol
SMILES CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethanol
Namenshinweis Meets analytical specification of Ph.Eur.BP
Dichte 0.789g/mL at 25°C
Menge 2.5 L
Explosionsgrenze 19% (60°F)
Flammpunkt 14°C (57.2°F)
Zündpunkt 683°F
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel CH3CH2OH
Dampfdruck 44.6mmHg (20°C)
MDL-Nummer MFCD00003568
UN-Nummer UN1170
Beilstein 1718733
Formelmasse 46.07g/mol
Reinheit (%) 96% (v/v)
Güte puriss.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.