Learn More
Ethanol-d6, für die NMR-Spektroskopie, 99 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
Gehäuse 1mL
Gehäuse 5mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
5 Milliliter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die NMR-Spektroskopie
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethanol-d6 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Farbe | Farblos |
| Namenshinweis | For NMR |
| Dichte | 0,8920g/mL |
| Deuterium (D) | Min. 98,5% |
| Menge | Gehäuse 5mL |
| Strukturformel | C2D5OD |
| Formelmasse | 52.12 |
| Güte | NMR |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ethanol-d6
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.