Learn More
Ethanol-d6, für die NMR-Spektroskopie, 99 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
Gehäuse 1mL
Gehäuse 5mL
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Für die NMR-Spektroskopie
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethanol-d6 |
Physikalische Form | Flüssig |
Farbe | Farblos |
Namenshinweis | For NMR |
Dichte | 0,8920g/mL |
Deuterium (D) | Min. 98,5% |
Menge | Gehäuse 1mL |
Strukturformel | C2D5OD |
Formelmasse | 52.12 |
Güte | NMR |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ethanol-d6
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.