Learn More
Ethanol-d, für die NMR-Spektroskopie, ≥99.5 Atom-% D, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 166320250
Additional Details : CAS : 925-93-9 Gewicht : 0.07500kg Transport : UN number : 1170 Chem class : 3 Pack group : II
Menge | 25g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Beschreibung
Für die NMR-SpektroskopieChemische Identifikatoren
925-93-9 | |
47.075 | |
LFQSCWFLJHTTHZ-WFVSFCRTSA-N | |
123093 | |
CCO |
C2H6O | |
MFCD00044669 | |
ethanol-d, ethanol-d1, deuteroethanol, ethyl alcohol-d, ethyl 2 alcohol, ethanol-od, etod, ethan ol-d, ethanol-d 9ci, o-2h ethanol | |
Deuteriooxyethan |
Spezifikation
Ethanol-d | |
99.50% min. | |
0.5% max. (Coulometric) | |
25g | |
925-93-9 | |
C2H5OD | |
ethanol-d, ethanol-d1, deuteroethanol, ethyl alcohol-d, ethyl 2 alcohol, ethanol-od, etod, ethan ol-d, ethanol-d 9ci, o-2h ethanol | |
CCO | |
47.075 | |
47.07 | |
NMR |
0.8000g/mL | |
Glasflasche | |
Farblos | |
99.5+ atom % D | |
C2H6O | |
MFCD00044669 | |
LFQSCWFLJHTTHZ-WFVSFCRTSA-N | |
Deuteriooxyethan | |
123093 | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
- Ethanol-d
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.