Learn More
Ethanol-d, für die NMR-Spektroskopie, ≥99.5 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-127383
Click to view available options
Menge:
25 g
100g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
925-93-9
C2H6O
47.075
MFCD00044669
LFQSCWFLJHTTHZ-WFVSFCRTSA-N
ethanol-d, ethanol-d1, deuteroethanol, ethyl alcohol-d, ethyl 2 alcohol, ethanol-od, etod, ethan ol-d, ethanol-d 9ci, o-2h ethanol
123093
Deuteriooxyethan
CCO
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
925-93-9
C2H6O
47.075
MFCD00044669
LFQSCWFLJHTTHZ-WFVSFCRTSA-N
ethanol-d, ethanol-d1, deuteroethanol, ethyl alcohol-d, ethyl 2 alcohol, ethanol-od, etod, ethan ol-d, ethanol-d 9ci, o-2h ethanol
123093
Deuteriooxyethan
CCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Für die NMR-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethanol-d
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis 99.5+ atom % D
Dichte 0,8000g/mL
Deuterium (D) Min. 99,50%
Verpackung Glasflasche
Wasser Max. 0,5% (coulometrisch)
Menge 25 g
Strukturformel C2H5OD
Formelmasse 47.07
Güte NMR
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanol-d
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.