Learn More
Ethanol-d6, 99.5 % (isotopisch), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317968
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11317968 5 g 5 Gramm
11307968 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11317968 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 036502.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 1516-08-1 | C2H6O | 52.106 g/mol
Persimmon, the fruit treated with ethanol-d_6, thioethers 9d and 9e were obtained, indicating that the C_2 unit originated from acetaldehyde which generated by oxidation of ethanol added externally.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1516-08-1
Summenformel C2H6O
Molekulargewicht (g/mol) 52.106
MDL-Nummer MFCD00051020
InChI-Schlüssel LFQSCWFLJHTTHZ-LIDOUZCJSA-N
Synonym ethanol-d6, 2h6 ethanol, hexadeuteroethanol, 2 h? ethan 2 h ol, ethyl-d5 alcohol-d, ethyl alcohol-d6, ethanol d, ethanol-d6 9ci
PubChem CID 102138
IUPAC-Name 1,1,1,2,2-pentadeuterio-2-deuteriooxyethan
SMILES CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethanol-d6
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis Isotopic
Dichte 0.91 g/mL
Geruch Alkoholähnlich
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Menge 5 g
Siedepunkt 79°C
Strukturformel CD3CD2OD
UN-Nummer UN1170
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 52.11
Reinheit (%) 99.5%