Learn More
Ethanol, wasserfrei, denaturiert, 85.8 %, 13.3 % Methanol, 0.9 % MIBK, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7050376
39.37 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 L
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
64-17-5
C2H6O
46.069
MFCD00003568
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
702
CHEBI:16236
Ethanol
CCO
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
64-17-5
C2H6O
46.069
MFCD00003568
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
702
CHEBI:16236
Ethanol
CCO
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Als Benzin-Zusatz- bzw. Ersatzstoff; erhöht die Oktanzahl
  • Äußerst mobiles flüssiges Lösungsmittel
  • Kommt in Lotionen, Tonika und Parfüms zum Einsatz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethanol
Schmelzpunkt -100°C
Namenshinweis Anhydrous, denatured
Farbe Farblos
Dichte 0.811 g/mL
Siedepunkt 80°C
Menge 1 L
Flammpunkt 11°C (52°F)
Geruch Like alcohol
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.361
Prozentgehaltsbereich 85.8%
Strukturformel CH3CH2OH
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1718733
Merck Index 14,3760
Löslichkeitsinformationen Miscible with water and most organic solvents.
Formelmasse 46.08
Reinheit (%) 85.8%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 13.3% methanol, 0.9% MIBK
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
For Manufacturing and Laboratory Use. Not for beverage use