Learn More
Ethanol, Alkoholreagenz, wasserfrei, denaturiert, ACS, 94 bis 96 %, Alfa Aesar™
Marke:  Alfa Aesar 033361.M1
Additional Details : CAS : 64-17-5 Gewicht : 0.78900kg Transport : UN number : 1987 Chem class : 3 Pack group : II
Menge 4 x 1L
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15436115
  • 222.60 CHF / 1 Liter
Auf Lager, versandfertig: 8
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
64-17-5
46.069
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
702
ethanol
C2H6O
MFCD00003568
ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alkohol, anhydrol, tecsol
CHEBI:16236
CCO
Spezifikation
Ethanol, Alcohol Reagent, anhydrous
64-17-5
C2H6O
1718733
Miscible with water,methanol,ether,chloroform and acetone.
CCO
46.069
CHEBI:16236
Flüssig
0.789 g/mL
11°C (52°F)
°C to 90°C
Hygroscopic
For analysis ACS
94 to 96%
MFCD00003568
ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alkohol, anhydrol, tecsol
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
ethanol
702
46.08
ACS Reagent
1.361
78°C
4 x 1L
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation