Learn More
Ethanol absolut, 99.9 %, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Artikelnummer. 13225483 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
HDPE-Flasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 13225483
Marke: JT Baker 8025.1000
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Übertrifft die ACS-Spezifikationen, um eine bessere Konsistenz und Charakterisierung des Reagenz zu gewährleisten. J.T. Baker™ Ethanol absolut, 99.9 %, BAKER ANALYZED™ erfüllt die EPA-Methode 130.2 zur Prüfung der Wasserhärte und die FDA-Anforderungen der USA für den Einsatz in der pharmazeutischen Industrie.
BAKER ANALYZED™ Reagenzien sind hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie. Jedes mit dem Etikett BAKER ANALYZED™ gekennzeichnete Reagenz bietet eine Ist-Chargen-Analyse als Garantie für Reinheit und Konsistenz. Die für diese Ermittlungen verwendeten Analysemethoden basieren auf den in technischen Publikationen beschriebenen Standardtestverfahren.
Chemische Identifikatoren
CAS 64-17-5
Summenformel C2H6O
Molekulargewicht (g/mol) 46.07
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethanol, Absolut
Schmelzpunkt −114.5 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.79 g/cm3 bei 20 °C
Siedepunkt 78 °C
Menge 1 l
Explosionsgrenze Niedrigstwert: 3.5 Vol.-%, Höchstwert: 15 Vol.-%
Flammpunkt 12 °C
Zündpunkt 425 °C
Geruch Alkohol
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Rückstand nach Verdampfung Max. 0.001 %
Titrierbare Säure Max. 0.0005 meq/g
Titrierbare Base Max. 0.0002 meq/g
Viskosität 1.2 mPas bei 20 °C
Wasser Max. 0.2 %
Reinheit (%) Min. 99.9 % V/V
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanol absolut
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.