Learn More
Ethanol, absolut (200 Proof), molekularbiologische Qualität, Fisher BioReagents™
Catalog Number 10644795
Click to view available options
HDPE Bottle; 500 mL
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Entspricht den ACS-Spezifikationen
Meets ACS Specifications
  • Entspricht den ACS-Spezifikationen
  • Zur Reinigung und Präzipitation von Nukleinsäuren
  • Hochreines Ethanol molekularbiologischer Qualität wird zur Reinigung und Präzipitation von Biomolekülen wie Nukleinsäuren und Proteine verwendet
  • Es findet ebenfalls in der Histologie Anwendung, um Färbemittel und Entfärber vorzubereiten und um Gewebe vor der Einbettung zu dehydrieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.