Learn More
Ethanol, 95 % (v/v), AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
5 L
25 L
Verpackung:
Braunglasflasche
Metallkanister
Packungsgröße:
1 Liter
25 Liter
5 Liter
Spezifikation
Spezifikation
| Verpackung | Metallkanister |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Summenformel | C2H6O |
| Farbe | Farblos |
| Schmelzpunkt | -114°C |
| Siedepunkt | 78°C |
| Menge | 25 L |
| Formelmasse | 46.07g/mol |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ethanol (95% v/v)
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.