Learn More
Ethanol 20 mg/100 ml in Wasser, LoGiCal
Artikelnummer. 30458237
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30458237 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30458237 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCETH20
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und kompetenter Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
Ethanol 20 mg/100 ml in Wasser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethanol
CAS 64-17-5
Menge 1 mL
Summenformel C2 H6 O
Zusammensetzung Einheitliche Lösung
Synonym Ethanol, Dehydrated Alcohol, Ethanol (9 CI, ACI), Ethyl alcohol (6 CI, 7 CI, 8 CI), 100 C.NPA, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A
InChI-Formel InChI=1 S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
SMILES CCO
IUPAC-Name Ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 46.07
Formelmasse 46,0419 g/mol