Learn More
Ethano L, 99.8%, anhyd.,denat. with 1%iPr-OH,1%MEK,0.001%Bitrex(R), ACROS Orgaincs™
Marke:  Acros Organics 463680025
Additional Details : CAS : 64-17-5 Gewicht : 1.98000kg Transport : UN number : 1170 Chem class : 3 Pack group : II
Menge 2.5 L
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15825054
  • 71.73 CHF / 2.50 Liter
Auf Lager, versandfertig: 302
Chemische Identifikatoren
64-17-5
46.07
ethanol
C2H6O
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
CCO
Spezifikation
Ethanol
99.8 to 100 % (GC)
C2H5OH
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
ethanol
46.06
0.79
78.0°C
2.5 L
64-17-5
C2H6O
Solubility aq. soln.: soluble.
CCO
46.07
0.7900 g/mL
12°C
-114.1°C