Learn More
Ethanthiol, TRC
Artikelnummer. 30376913
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30376913 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30376913 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE676470100ML
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethanethiol
CAS 75-08-1
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Summenformel C2 H6 S
Menge 100 mL
Synonym Ethyl hydrosulfide, Ethyl mercaptan, Ethyl thioalcohol, Mercaptoethane, NSC 93877, Thioethanol, Thioethyl alcohol
InChI-Formel InChI=1S/C2H6S/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
SMILES CCS
IUPAC-Name Ethanthiol
Molekulargewicht (g/mol) 62.134
Formelmasse 62.019
Reinheit (%) >95