Learn More
Ethanethiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15491087
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15491087 100 mL 100 Milliliter
15481087 25 mL 25 Milliliter
15401097 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15491087 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 022585.AE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. View return policy
CAS: 75-08-1 | C2H6S | 62.13 g/mol
Ethanethiol acts as a stabilizer for adhesives and an odorant for natural gas. It is used in the odorless liquefied petroleum gas (LPG) in order to find out the gas leaks. It is used as key starting material for the preparation of ethylsulfonic acid, diethyldisulfide and sodium ethylmercaptide. Further, it is also used in the underground mining industry as stench gas. In organic synthesis, it gives powerful nucleophile set- in the presence of sodium hydroxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 75-08-1
Summenformel C2H6S
Molekulargewicht (g/mol) 62.13
MDL-Nummer MFCD00004887
InChI-Schlüssel DNJIEGIFACGWOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl mercaptan, mercaptoethane, thioethanol, ethyl hydrosulfide, ethyl sulfhydrate, ethyl thioalcohol, thioethyl alcohol, 1-mercaptoethane, aethanethiol, aethylmercaptan
PubChem CID 6343
IUPAC-Name Ethanthiol
SMILES CCS
Specifications
Chemischer Name oder Material Ethanethiol
Schmelzpunkt -148°C
Farbe Farblos
Dichte 0.84
Siedepunkt 35°C
Flammpunkt −48°C (−55°F)
Geruch Unpleasant
Strukturformel CH3CH2SH
Brechungsindex 1.431
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2363
Beilstein 773638
Merck Index 14,3726
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,ether,waterMiscible with alcohol,petroleum naphtha,acetone,dilute alkali and ether; Slightly miscible with water.
Formelmasse 62.13
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ethanethiol
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Hazard Statement
  • H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanethiol