Learn More
Ethansulfonylchlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10581271 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
50 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
2.50 Liter
5 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10581271 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10154650 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
10571271 50 mL Glasflasche 50 Milliliter
10174600 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
10015923 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10581271 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 215821000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 594-44-5 | C2H5ClO2S | 128.57 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 594-44-5
Summenformel C2H5ClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 128.57
MDL-Nummer MFCD00007460
InChI-Schlüssel FRYHCSODNHYDPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylsulfonyl chloride, ethylsulfochloride, 1-ethanesulfonyl chloride, ethanesulphonyl chloride, ethanesulfonylchloride, unii-b56zoc898a, ethylsulfonylchloride, ethansulfonyl chloride, ethansulfonylchlorid, ethanesulfonylchoride
PubChem CID 11667
IUPAC-Name Ethansulfonylchlorid
SMILES CCS(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethanesulfonyl chloride
Namenshinweis 98+%
Farbe Braun nach Pink-Purpur oder farblos nach gelb
Dichte 1.3500g/mL
Siedepunkt 177.0°C
Flammpunkt 83°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5SO2Cl
Brechungsindex 1.4520 to 1.4540
Menge 100 mL
Beilstein 04, 6
Relative Dichte 1.35
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes in water. Other solubilities: soluble in acetone and ethyl ether
Viskosität 1.44 mm2/s (20°C)
Formelmasse 128.58
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanesulfonyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.