Learn More
Ethansulfonylchlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470148
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11470148 500 g 500 Gramm
11450148 25 g 25 Gramm
11460148 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470148 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23723.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 594-44-5 | C2H5ClO2S | 128.57 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 594-44-5
Summenformel C2H5ClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 128.57
MDL-Nummer MFCD00007460
InChI-Schlüssel FRYHCSODNHYDPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylsulfonyl chloride, ethylsulfochloride, 1-ethanesulfonyl chloride, ethanesulphonyl chloride, ethanesulfonylchloride, unii-b56zoc898a, ethylsulfonylchloride, ethansulfonyl chloride, ethansulfonylchlorid, ethanesulfonylchoride
PubChem CID 11667
IUPAC-Name Ethansulfonylchlorid
SMILES CCS(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethanesulfonyl chloride
Schmelzpunkt -70°C
Dichte 1.35
Siedepunkt 176°C to 178°C
Flammpunkt 83°C (181°F)
Strukturformel CH3CH2SO2Cl
Brechungsindex 1.454
Menge 500 g
UN-Nummer UN2927
Beilstein 773865
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 128.57
Reinheit (%) ≥98%