Learn More
Ethanesulfonsäure, TRC
Artikelnummer. 30376687
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30376687 100 mg
30376686 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30376687 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE937880100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 594-45-6
Summenformel C2H6O3S
Molekulargewicht (g/mol) 110.13
Synonym 1-Ethanesulfonic acid, Ethylsulfonic acid
SMILES CCS(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethanesulfonic Acid
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C2H6O3S/c1-2-6(3,4)5/h2H2,1H3,(H,3,4,5)
Formelmasse 110.0038