Learn More
Ethansulfonsäure-Natriumsalz, 98 %, kann ca. 2 % Wasser enthalten, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474857
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
11474857 5 g -
11464857 1 g 1 Gramm
11484857 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11474857 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B21824.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 5324-47-0 | C2H5NaO3S | 132.109 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5324-47-0
Summenformel C2H5NaO3S
Molekulargewicht (g/mol) 132.109
MDL-Nummer MFCD00066498
InChI-Schlüssel KQFAFFYKLIBKDE-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium ethanesulfonate, sodium ethanesulphonate, ethanesulfonic acid sodium salt, ethanesulfonic acid, sodium salt, ethane sulfonic acid sodium salt, sodiumethanesulfonate, sodium ethylsulfonate, sodium esylate, sodium ethane sulfonate, ethylsulfonic acid sodium salt
PubChem CID 4192170
IUPAC-Name Natrium;ethansulfonat
SMILES CCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifications
Chemischer Name oder Material Ethanesulfonic acid sodium salt
Schmelzpunkt ∼270°C
Hinweise zum Prozentgehalt Kann ≈ 2 % Wasser enthalten
Menge 5 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 132.11
Reinheit (%) 98%