Learn More
Ethansulfonsäure, 97 %
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Ethansulfonsäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt, als Katalysator für Polymerisation und Alkylierung verwendet. Beteiligt sich an der elektrolytischen Reduktion von Perrhenatlösungen.
Löslichkeit
Vollständig in Wasser löslich.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen. Nicht in der Nähe starker Basen aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethanesulfonic acid |
| Schmelzpunkt | -17°C |
| Siedepunkt | 122°C to 123°C (0.01 mmHg) |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Menge | 50 g |
| UN-Nummer | UN2586 |
| Beilstein | 1743071 |
| Formelmasse | 110.13 |
| Reinheit (%) | 97% |