Learn More
Ethansulfonsäure, 97 %
Artikelnummer. 11341567
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11341567 10 g 10 Gramm
11357645 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11341567 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L02270.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Ethansulfonsäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt, als Katalysator für Polymerisation und Alkylierung verwendet. Beteiligt sich an der elektrolytischen Reduktion von Perrhenatlösungen.
Löslichkeit
Vollständig in Wasser löslich.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen. Nicht in der Nähe starker Basen aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 594-45-6
Summenformel C2H5O3S
Molekulargewicht (g/mol) 109.12
MDL-Nummer MFCD00007529
InChI-Schlüssel CCIVGXIOQKPBKL-UHFFFAOYSA-M
Synonym ethylsulfonic acid, ethanesulphonic acid, ethane sulfonate, ethane sulfonic acid, ethane sulphonic acid, ethansulfonic acid, ethylsulphonic acid, 1-ethanesulfonic acid, 2-ethanesulfonic acid, ethanesulfonicacid
PubChem CID 11668
ChEBI CHEBI:42465
IUPAC-Name Ethansulfonsäure
SMILES CCS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethanesulfonic acid
Schmelzpunkt -17°C
Siedepunkt 122°C to 123°C (0.01 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 10 g
UN-Nummer UN2586
Beilstein 1743071
Formelmasse 110.13
Reinheit (%) 97%