Learn More
Ethandiol, Reinst, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
HDPE-Kunststoffflasche
Kunststoffbehälter
Beschreibung
C2H6O2, CAS-Nummer-107-21-1, Ethylenalkohol, Glykolalkohol, 2-Hydroxyethanol, 1,2-Ethandiol, Glykol, Fridex, Monoethylenglykol, Tescol, 1,2-Dihydroxyethan, Ethylenglykol, 2,5 l, 196 Grad C, CHEBI:30742, Farblos, 62.06g/mol, LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N, Ethan-1,2-diol, -13 Grad C, 2885
Spezifikation
Schmelzpunkt | -13°C |
Farbe | Farblos |
pH | 5.5 to 7.5 |
Siedepunkt | 196°C |
Verpackung | HDPE-Kunststoffflasche |
Menge | 500 mL |
Dampfdichte | 2.14 |
Formelmasse | 62.06g/mol |
Dampfdruck | 0.12mmHg at 20°C |
Physikalische Form | Viskose Flüssigkeit |