Learn More
Ethandiol, AR-zertifiziert zur Analyse, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073009
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
2.5 l
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbehälter
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
107-21-1
C2H6O2
62.068
2885
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
174
CHEBI:30742
Ethan-1,2-diol
C(CO)O
107-21-1
C2H6O2
62.068
2885
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
174
CHEBI:30742
Ethan-1,2-diol
C(CO)O
C2H6O2, CAS-Nummer 107-21-1, 1,2-Ethandiol, Ethylenalkohol, Ethylenglycol, 1,2-Dihydroxythan, 2-Hydroxyethanol, Monoethylenglycol, Glykolalkohol, Glykol, Testol, Frivex, 2,5 l, 196 °C, CHEBI:30742, farblos, 62,06 g/mol, LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N, Ethan-1,2-diol, -13 °C, 2885
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Schmelzpunkt -13°C
Farbe Farblos
pH 5.5 to 7.5
Siedepunkt 196°C
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 500 mL
Dampfdichte 2.14
Formelmasse 62.06g/mol
Dampfdruck 0.12mmHg at 20°C
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylene glycol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/