Learn More
Ethambutol Dihydrochloride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethambutol hydrochloride |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 25 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H24N2O2.2ClH/c1-3-9(7-13)11-5-6-12-10(4-2)8-14;;/h9-14H,3-8H2,1-2H3;2*1H/t9-,10-;;/m0../s1 |
| Formelmasse | 276.1371 |
| Reinheit (%) | >95% |