Learn More
Ethakrynsäure, TRC
Artikelnummer. 30138203
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Milligramm
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138203 1 g 1 Gramm
17980415 100 mg 100 Milligramm
17901575 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138203 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE6760001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58-54-8
Summenformel C13 H12 Cl2 O4
Molekulargewicht (g/mol) 303.14
Synonym Etacrynic acid, [2,3-Dichloro-4-(2-methylenebutanoyl)phenoxy]acetic acid, Acetic acid, 2-[2,3-dichloro-4-(2-methylene-1-oxobutyl)phenoxy], Acetic acid, [2,3-dichloro-4-(2-methylene-1-oxobutyl)phenoxy]- (9CI), Acetic acid, [2,3-dichloro-4-(2-methylenebutyryl)phenoxy]- (8CI), 2,3-Dichloro-4-(2-ethyl-1-oxo-2-propenyl)-phenoxyacetic acid, Crinuril, Edecril, Edecrin, Edecrina, Endecril, Etacrynic acid, Etakrinic acid, Ethacrynic acid, Hidromedin, Hydromedin, MK 595, Mingit, NSC 624008, NSC 85791, Otacril, Reomax, Taladren, Uregit, [2,3-Dichloro-4-(2-methylene-1-oxobutyl)phenoxy]acetic acid, [2,3-Dichloro-4-(2-methylenebutyryl)phenoxy]acetic acid, [4-(2-Methylenebutyryl)-2,3-dichlorophenoxy]acetic acid, [[2,3-Dichloro-4-[2-(methylene)butanoyl]phenyl]oxy]acetic acid, Etacrynic Acid
IUPAC-Name 2-[2,3-Dichloro-4-(2-Methylidenebutanoyl)phenoxy]essigsäure
SMILES CCC(=C)C(=O)c1ccc(OCC(=O)O)c(Cl)c1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Etacrynic Acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C13H12Cl2O4/c1-3-7(2)13(18)8-4-5-9(12(15)11(8)14)19-6-10(16)17/h4-5H,2-3,6H2,1H3,(H,16,17)
Formelmasse 302.0113
Reinheit (%) >95%