Learn More
Cytiva ETFE-Schlauch-Kit
Artikelnummer. 12415720 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Für ÄKTA Avant 25
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. 12415720
Marke: Cytiva 28980995
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Auslassschlauch
Auslassschläuche für ÅKTA Avant25.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ ETFE-Schlauch-Kit
Außendurchmesser (metrisch) 1.5 mm
Innendurchmesser (metrisch) 1 mm
Verpackungsmenge Je 1
Zur Verwendung mit Für ÄKTA Avant 25
Material ETFE