Learn More
VITLAB™ Griffin-Becher aus ETFE
Catalog Number 10112361
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 mL
Transparent mit leicht lesbarer, bedruckter schwarzer Skala. VITLAB™ ETFE Griffin Messbecher besitzen eine gute chemische Beständigkeit und thermische Stabilität von -100 °C bis +150 °C.
  • Griffin Bechergläser aus ETFE (Ethylentetrafluorethylen) mit schwarzer aufgedruckter Skala
  • Transparent, mit leicht lesbarer schwarzer Skala
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Thermische Stabilität von -100 bis +150 °C
  • Erhältlich in acht verschiedenen Größen von 25 bis 1000 ml
Farbe Transparent
Kapazität (metrisch) 500 ml
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Volumenmessungen
Höhe (metrisch) 122 mm
Schritten 100 ml
Typ Becher
Graduated Ja
Scale Aufgedruckte schwarze Skala
Modell Griffin