Learn More
VITLAB™ Griffin-Becher aus ETFE
Catalog Number 10007850
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 mL
Transparent mit leicht lesbarer, bedruckter schwarzer Skala. VITLAB™ ETFE Griffin Messbecher besitzen eine gute chemische Beständigkeit und thermische Stabilität von -100 °C bis +150 °C.
  • Griffin Bechergläser aus ETFE (Ethylentetrafluorethylen) mit schwarzer aufgedruckter Skala
  • Transparent, mit leicht lesbarer schwarzer Skala
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Thermische Stabilität von -100 °C bis +150 °C
  • Erhältlich in acht verschiedenen Größen von 25 bis 1000 ml
Farbe Transparent
Kapazität (metrisch) 1000 mL
Material ETFE
Zur Verwendung mit (Anwendung) For Volume Measurement
Höhe (metrisch) 143 mm
Typ Griffin Beaker
Autoklavierbar Autoclavable
Graduated Yes
Zertifizierung/Konformität DIN EN 285
Scale Aufgedruckte schwarze Skala
Modell Griffin