Learn More
BRAND™ Becherglas aus ETFE mit Graduierung
Shop All Brand Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Description
- Durchscheinend
- Mit Bördelrand und Ausguss
- Mit Graduierung
- Einzeln erhältlich
Specifications
Specifications
| Farbe | Durchscheinend |
| Außendurchmesser (metrisch) | 88 mm |
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Material | ETFE |
| Höhe (metrisch) | 122 mm |
| Außenhöhe (metrisch) | 122 mm |
| Schritten | 100 ml |
| Menge | Je 1 |
| Typ | Becher |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Show More |