Learn More
Gilson™ ETFE Color-Coded Low-Pressure Tubing
Marke:  Gilson™ 02014-72
Additional Details : Gewicht : 0.25000kg
Artikelnummer. 13013203
  • 455.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Low Pressure Tubing
Natural
±0.003 in.
For Higher Pressure Applications (When Using Aqueous Mobile Phases) Than PTFE, FEP, and PFA
15 m
250 to 4000 psi
80°C
Autoclavable
0 to 14
Ethylene Oxide
3.17 mm
ETFE
-51°C